2-Amino-5-bromopyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR12001-100G
OR12001-1KG
OR12001-250G
APOSOR12001-100GEA
622
CZK
APOSOR12001-100G
APOSOR12001-1KG
APOSOR12001-250G
2-Amino-5-bromopyridine 98%
2-Amino-5-bromopyridine
Vzorec:
C₅H₅BrN₂ Bod tání: 136…138 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006323 CAS číslo: 1072-97-5 EINECS: 214-019-9 |