Tisk…
1-Bromo-4,5-dichloro-2-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11999-1G OR11999-25G OR11999-5G
APOSOR11999-1GEA 622 CZK
APOSOR11999-1G APOSOR11999-25G APOSOR11999-5G
1-Bromo-4,5-dichloro-2-nitrobenzene
1-Bromo-4,5-dichloro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂BrCl₂NO₂
Bod tání: 60…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07780670
CAS číslo: 93361-94-5