4-Bromo-1-isopropylpyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromo-1-isopropyl-1H-pyrazole
OR11985-5G
APOSOR11985-5GEA
1700
CZK
APOSOR11985-5G
4-Bromo-1-isopropylpyrazole
4-Bromo-1-isopropylpyrazole
Vzorec:
C₆H₉BrN₂ MW: 189,06 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09801021 CAS číslo: 313735-62-5 |