Tisk…
1-Boc-isonipecotic acid methyl ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11974-100G OR11974-25G
APOSOR11974-100GEA 1160 CZK
APOSOR11974-100G APOSOR11974-25G
1-Boc-isonipecotic acid methyl ester 98%
1-Boc-isonipecotic acid methyl ester
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₄
Bod tání: 35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02183584
CAS číslo: 124443-68-1