Tisk…
trans-4-Pentylcyclohexanecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11972-25G OR11972-5G
APOSOR11972-25GEA 1240 CZK
APOSOR11972-25G APOSOR11972-5G
trans-4-Pentylcyclohexanecarboxylic acid
trans-4-Pentylcyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₂₀O₂
Bod tání: 51…53 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009964
CAS číslo: 38289-29-1