Tisk…
2-(Morpholinosulphonyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11971-100MG
APOSOR11971-100MGEA 622 CZK
APOSOR11971-100MG
2-(Morpholinosulphonyl)phenylboronic acid
2-(Morpholinosulphonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₄BNO₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878327
CAS číslo: 957062-65-6