Tisk…

4-(6-Chloro-4-pyrimidinyl)morpholine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR11965-1G OR11965-5G
APOSOR11965-1GEA 3640 CZK
APOSOR11965-1G APOSOR11965-5G
4-(6-Chloro-4-pyrimidinyl)morpholine
4-(6-Chloro-4-pyrimidinyl)morpholine
Vzorec: C₈H₁₀ClN₃O
Bod tání: 149…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00466219
CAS číslo: 22177-92-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR