Tisk…
4-(6-Chloropyridazin-3-yl)morpholine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11964-1G OR11964-5G
APOSOR11964-1GEA 612 CZK
APOSOR11964-1G APOSOR11964-5G
4-(6-Chloropyridazin-3-yl)morpholine
4-(6-Chloropyridazin-3-yl)morpholine
Vzorec: C₈H₁₀ClN₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00574575
CAS číslo: 17259-32-4