Tisk…
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11955-1G OR11955-5G OR11955-25G
APOSOR11955-1GEA 3580 CZK
APOSOR11955-1G APOSOR11955-5G APOSOR11955-25G
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Vzorec: C₉H₇N₃O
Bod tání: 215…218 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09801017
CAS číslo: 834869-04-4