Tisk…
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1195-5G OR1195-25G
APOSOR1195-5GEA 787 CZK
APOSOR1195-5G APOSOR1195-25G
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BClO₃
Bod tání: 106…112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659858
CAS číslo: 89694-46-2