Tisk…
2-Bromo-2,6-dichlorotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3,5-dichloro-2-methylbenzene
OR11949-1G OR11949-250MG
APOSOR11949-1GEA 4960 CZK
APOSOR11949-1G APOSOR11949-250MG
2-Bromo-2,6-dichlorotoluene
2-Bromo-2,6-dichlorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrCl₂
MW: 239.93
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09801039
CAS číslo: 115615-19-5