2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(1-Pyrazolyl)ethanol
OR11946-1G
OR11946-250MG
APOSOR11946-1GEA
1210
CZK
APOSOR11946-1G
APOSOR11946-250MG
2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanol
2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanol
Vzorec:
C₅H₈N₂O MW: 112,13 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00046076 CAS číslo: 6314-23-4 |