Tisk…
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR11945-1G OR11945-5G
APOSOR11945-1GEA 2940 CZK
APOSOR11945-1G APOSOR11945-5G
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₈N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06761695
CAS číslo: 874-39-5