4-Bromo-3-methylthioanisole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR11944-1G
OR11944-5G
APOSOR11944-1GEA
6120
CZK
APOSOR11944-1G
APOSOR11944-5G
4-Bromo-3-methylthioanisole 97%
4-Bromo-3-methylthioanisole
Vzorec:
C₈H₉BrS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09801036 CAS číslo: 90532-02-8 |