Tisk…
5-Amino-2-chlorophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-5-aminophenol
OR11940-100G OR11940-25G OR11940-5G
APOSOR11940-100GEA 6750 CZK
APOSOR11940-100G APOSOR11940-25G APOSOR11940-5G
5-Amino-2-chlorophenol
5-Amino-2-chlorophenol
Vzorec: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Bod tání: 160 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01707858
CAS číslo: 6358-06-1