Tisk…
3,5-Dichloro-2-methylphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11933-1G OR11933-250MG
APOSOR11933-1GEA 9330 CZK
APOSOR11933-1G APOSOR11933-250MG
3,5-Dichloro-2-methylphenylboronic acid
3,5-Dichloro-2-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₇BCl₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800882
CAS číslo: 957120-97-7