Tisk…

4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR11932-1G OR11932-25G OR11932-5G
APOSOR11932-1GEA 622 CZK
APOSOR11932-1G APOSOR11932-25G APOSOR11932-5G
4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₈H₇NO₅
Bod tání: 196…201 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04972109
CAS číslo: 33844-21-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR