Tisk…
2,6-Dichloro-m-toluidine 90+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Dichloro-3-methylaniline
OR11931-1G OR11931-25G OR11931-5G
APOSOR11931-1GEA 622 CZK
APOSOR11931-1G APOSOR11931-25G APOSOR11931-5G
2,6-Dichloro-m-toluidine 90+%
2,6-Dichloro-m-toluidine
Vzorec: C₇H₇Cl₂N
MW: 176,0432 g/mol
Bod tání: 37…40 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007676
CAS číslo: 64063-37-2