Tisk…
5-Methyl-2-(2-nitrophenyl)oxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11929-1G OR11929-100MG OR11929-500MG
APOSOR11929-1GEA 11910 CZK
APOSOR11929-1G APOSOR11929-100MG APOSOR11929-500MG
5-Methyl-2-(2-nitrophenyl)oxazole
5-Methyl-2-(2-nitrophenyl)oxazole
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₃
MW: 204,1800 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09801026
CAS číslo: 52829-70-6