Tisk…
5-Bromo-N-isopropylpicolinamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11920-1G OR11920-5G
APOSOR11920-1GEA 4070 CZK
APOSOR11920-1G APOSOR11920-5G
5-Bromo-N-isopropylpicolinamide 98%
5-Bromo-N-isopropylpicolinamide
Vzorec: C₉H₁₁BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09801058
CAS číslo: 845305-90-0