Tisk…
4-Bromo-N,N-diethylbenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11919-1G OR11919-5G OR11919-25G
APOSOR11919-1GEA 622 CZK
APOSOR11919-1G APOSOR11919-5G APOSOR11919-25G
4-Bromo-N,N-diethylbenzamide
4-Bromo-N,N-diethylbenzamide
Vzorec: C₁₁H₁₄BrNO
MW: 256.1390 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463697
CAS číslo: 5892-99-9