Tisk…
5-Bromo-N-cyclopropylpicolinamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-N-cyclopyridine-2-carboxamide, 5-Bromo-N-cyclopropylpyridine-2-carboxamide
OR11915-1G OR11915-5G OR11915-25G
APOSOR11915-1GEA 4100 CZK
APOSOR11915-1G APOSOR11915-5G APOSOR11915-25G
5-Bromo-N-cyclopropylpicolinamide 98%
5-Bromo-N-cyclopropylpicolinamide
Vzorec: C₉H₉BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09801062
CAS číslo: 638219-77-9