Tisk…
3-Bromo-N,N-diisopropylbenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR11910-1G OR11910-5G OR11910-10G
APOSOR11910-1GEA 0 CZK
APOSOR11910-1G APOSOR11910-5G APOSOR11910-10G
3-Bromo-N,N-diisopropylbenzamide
3-Bromo-N,N-diisopropylbenzamide
Vzorec: C₁₃H₁₈BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00587757
CAS číslo: 35309-72-9