Tisk…
3-Chloro-6-(propylamino)pyridazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-N-propylpyridazin-3-amine
OR11901-5G
APOSOR11901-5GEA 1700 CZK
APOSOR11901-5G
3-Chloro-6-(propylamino)pyridazine
3-Chloro-6-(propylamino)pyridazine
Vzorec: C₇H₁₀ClN₃
MW: 171,6274 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800940
CAS číslo: 951885-19-1