Tisk…
N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrole, N-METHYLPYRROLE-2-BORONIC ACID, PINACOL ESTER, 1-Methyl-1H-pyrrole-2-boronic acid, pinacol ester
OR1189-1G OR1189-5G OR1189-500MG
APOSOR1189-1GEA 1910 CZK
APOSOR1189-1G APOSOR1189-5G APOSOR1189-500MG
N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester 97%
N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₈BNO₂
MW: 207.08 g/mol
Bod tání: 44…50 °C
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD06659917
CAS číslo: 850567-47-4