Tisk…
2-Bromo-5-methoxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-5-methoxybenzeneboronic acid, 2-Bromo-5-methoxybenzene boronic acid
OR1188-1G OR1188-250MG
APOSOR1188-1GEA 2730 CZK
APOSOR1188-1G APOSOR1188-250MG
2-Bromo-5-methoxyphenylboronic acid
2-Bromo-5-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BBrO₃
Bod tání: 214…216 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06659859
CAS číslo: 89694-44-0