Tisk…
4-Boronobenzenesulphonamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1186-5G OR1186-1G OR1186-10G
APOSOR1186-5GEA 8270 CZK
APOSOR1186-5G APOSOR1186-1G APOSOR1186-10G
4-Boronobenzenesulphonamide 95%
4-Boronobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₈BNO₄S
Bod tání: 250…256 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06659839
CAS číslo: 613660-87-0