Tisk…
3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1184-25G OR1184-5G OR1184-100G
APOSOR1184-25GEA 1490 CZK
APOSOR1184-25G APOSOR1184-5G APOSOR1184-100G
3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde 97%
3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅BrO₂
Bod tání: 125…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017348
CAS číslo: 2973-78-6