Tisk…
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Vanillyl alcohol, 4-(Hydroxymethyl)-2-methoxyphenol, 2-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)anisole, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methanol
OR1182-500G
APOSOR1182-500GEA 6420 CZK
APOSOR1182-500G
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol 97+%
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Bod tání: 113…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004659
CAS číslo: 498-00-0