Tisk…
Kyselina vanilinová
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
OR1181-100G OR1181-25G OR1181-5G
APOSOR1181-100GEA 1240 CZK
APOSOR1181-100G APOSOR1181-25G APOSOR1181-5G
Kyselina vanilinová
Kyselina vanilinová
Vzorec: C₈H₈O₄
MW: 168.15
Bod varu: 353
Bod tání: 210…213 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002551
CAS číslo: 121-34-6
EINECS: 204-466-8
Merck Index: 12,10068