Tisk…
1H-Imidazol-2-amine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11741-1G OR11741-250MG
APOSOR11741-1GEA 0 CZK
APOSOR11741-1G APOSOR11741-250MG
1H-Imidazol-2-amine hydrochloride
1H-Imidazol-2-amine hydrochloride
Vzorec: C₃H₆ClN₃
Bod tání: 152…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06795693
CAS číslo: 57575-96-9