Tisk…
2-Cyano-3-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11740-100G OR11740-25G
APOSOR11740-100GEA 0 CZK
APOSOR11740-100G APOSOR11740-25G
2-Cyano-3-methylpyridine
2-Cyano-3-methylpyridine
Vzorec: C₇H₆N₂
Bod varu: 141 °C/38mmHg
Bod tání: 83…87 °C
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190585
CAS číslo: 20970-75-6
EINECS: 244-131-3