5-Methylpicolinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR11739-5G
OR11739-1G
APOSOR11739-5GEA
827
CZK
APOSOR11739-5G
APOSOR11739-1G
5-Methylpicolinonitrile
5-Methylpicolinonitrile
Vzorec:
C7H6N2 Bod varu: 140 °C/2mmHg Bod tání: 73…77 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06200830 CAS číslo: 1620-77-5 EINECS: 216-589-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...