1,3-Dimethylpyrrolidin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR11733-250MG
OR11733-100MG
OR11733-1G
APOSOR11733-250MGEA
3310
CZK
APOSOR11733-250MG
APOSOR11733-100MG
APOSOR11733-1G
1,3-Dimethylpyrrolidin-2-one
1,3-Dimethylpyrrolidin-2-one
Vzorec:
C₆H₁₁NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01687329 CAS číslo: 19597-07-0 |