3-Bromobenzene-1,2-diamine, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR11721-5G
OR11721-1G
APOSOR11721-5GEA
1870
CZK
APOSOR11721-5G
APOSOR11721-1G
3-Bromobenzene-1,2-diamine, technická kvalita
3-Bromobenzene-1,2-diamine
Vzorec:
C6H7BrN2 Bod tání: 53…55 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09842434 CAS číslo: 1575-36-6 ADR: 6.1,III |