Tisk…
2-Bromo-6-nitroaniline 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11720-10G OR11720-1G OR11720-5G
APOSOR11720-10GEA 3270 CZK
APOSOR11720-10G APOSOR11720-1G APOSOR11720-5G
2-Bromo-6-nitroaniline 99%
2-Bromo-6-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.02
Bod tání: 72…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09263476
CAS číslo: 59255-95-7