Tisk…
4-Hydroxybenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Hydroxyphenyl)methanol, p-Hydroxybenzyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)phenol
OR1172-250G OR1172-50G
APOSOR1172-250GEA 1580 CZK
APOSOR1172-250G APOSOR1172-50G
4-Hydroxybenzyl alcohol 98%
4-Hydroxybenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₈O₂
MW: 124.14
Bod varu: 251…253 °C
Bod tání: 110…112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004658
CAS číslo: 623-05-2
EINECS: 210-768-0