Tisk…
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, (E)-Ferulic acid, Trans-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, trans-Ferulic acid
OR1171-100G OR1171-25G OR1171-500G
APOSOR1171-100GEA 787 CZK
APOSOR1171-100G APOSOR1171-25G APOSOR1171-500G
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) 98%
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.18 g/mol
Bod tání: 169…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004400
CAS číslo: 537-98-4