5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranoside 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
AICAR, 5-Amino-1-(β-D-ribofuranosyl)-1H-imidazole-4-carboxamide, Acadesine
OR1170T-1G
OR1170T-5G
OR1170T-250MG
APOSOR1170T-1GEA
3110
CZK
APOSOR1170T-1G
APOSOR1170T-5G
APOSOR1170T-250MG
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranoside 97%
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-beta-D-ribofuranoside
Vzorec:
C₉H₁₄N₄O₅ MW: 258.23 g/mol Bod tání: 214…215 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00869751 CAS číslo: 2627-69-2 EINECS: 220-097-5 |