Tisk…
2-Thiophen-2-ylpyrrolidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11706-1G OR11706-250MG
APOSOR11706-1GEA 11180 CZK
APOSOR11706-1G APOSOR11706-250MG
2-Thiophen-2-ylpyrrolidine
2-Thiophen-2-ylpyrrolidine
Vzorec: C₈H₁₁NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052889
CAS číslo: 90090-64-5