3,5-Dibromoaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR11698-25G
OR11698-5G
OR11698-100G
APOSOR11698-25GEA
2070
CZK
APOSOR11698-25G
APOSOR11698-5G
APOSOR11698-100G
3,5-Dibromoaniline 98%
3,5-Dibromoaniline
Vzorec:
C₆H₅Br₂N Bod tání: 55…58 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00047841 CAS číslo: 626-40-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...