Tisk…
2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methoxy-5-Methoxycarbonylphenyboronic acid, (2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
OR11696-1G OR11696-100MG
APOSOR11696-1GEA 5590 CZK
APOSOR11696-1G APOSOR11696-100MG
2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BO₅
MW: 209.9916 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09800877
CAS číslo: 221006-63-9