Tisk…
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1169-100G OR1169-500G
APOSOR1169-100GEA 953 CZK
APOSOR1169-100G APOSOR1169-500G
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆O₃
MW: 138.12
Bod varu: 220 °C
Bod tání: 134…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011686
CAS číslo: 95-01-2
Merck Index: 12,08324