Tisk…
3,5-Dibromoaniline hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11689-1G OR11689-5G
APOSOR11689-1GEA 827 CZK
APOSOR11689-1G APOSOR11689-5G
3,5-Dibromoaniline hydrochloride
3,5-Dibromoaniline hydrochloride
Vzorec: C₆H₆Br₂ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800855
CAS číslo: 188349-40-8