Tisk…
2-Methoxyquinoline-3-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11687-1G OR11687-250MG OR11687-5G
APOSOR11687-1GEA 3190 CZK
APOSOR11687-1G APOSOR11687-250MG APOSOR11687-5G
2-Methoxyquinoline-3-boronic acid
2-Methoxyquinoline-3-boronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀BNO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09800894
CAS číslo: 886853-93-6