5-(3-Nitrophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-(3-Nitrophenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
OR11681-10MG
OR11681-50MG
APOSOR11681-10MGEA
622
CZK
APOSOR11681-10MG
APOSOR11681-50MG
5-(3-Nitrophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
5-(3-Nitrophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₆N₂O₅ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09800992 CAS číslo: 951885-28-2 |