Tisk…
8-Chloro-2-methyl-4-quinazolone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11680-1G OR11680-5G
APOSOR11680-1GEA 13230 CZK
APOSOR11680-1G APOSOR11680-5G
8-Chloro-2-methyl-4-quinazolone
8-Chloro-2-methyl-4-quinazolone
Vzorec: C₉H₇ClN₂O
Bod tání: 247…250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800989
CAS číslo: 19407-54-6