1-tert-Butyl-4-piperidone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(tert-Butyl)piperidin-4-one
OR11675-1G
OR11675-250MG
APOSOR11675-1GEA
1240
CZK
APOSOR11675-1G
APOSOR11675-250MG
1-tert-Butyl-4-piperidone 98%
1-tert-Butyl-4-piperidone
Vzorec:
C₉H₁₇NO Bod varu: 93…94 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03411608 CAS číslo: 1465-76-5 |