Tisk…
5-(2,4-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11672-1G OR11672-5G OR11672-10G
APOSOR11672-1GEA 3810 CZK
APOSOR11672-1G APOSOR11672-5G APOSOR11672-10G
5-(2,4-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
5-(2,4-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₅Cl₂NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01934490
CAS číslo: 255876-52-9