Tisk…
5-(2,3-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11671-100MG OR11671-500MG
APOSOR11671-100MGEA 1870 CZK
APOSOR11671-100MG APOSOR11671-500MG
5-(2,3-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
5-(2,3-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₅Cl₂NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07376179
CAS číslo: 951885-34-0